Learn More
FAM173A Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06308APC
Product Code. 18644579
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
FAM173A Polyclonal antibody specifically detects FAM173A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FAM173A
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin
family with sequence similarity 173, member A
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FAM173A fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
APC
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
65990
Store at 4C in the dark.
IgG
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado