Learn More
FAM46D Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32454-25ul
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18456381
  • € 369.00 / 25µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
FAM46D Polyclonal specifically detects FAM46D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
FAM46D
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
cancer/testis antigen 112, CT1.26, CT112, family with sequence similarity 46, member D, hypothetical protein LOC169966, MGC26999
Rabbit
Affinity Purified
RUO
169966
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FAM46D
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PTMEVKPKDIIHVVKDQLIGQGIIVKDARLNGSVASYILASHNGISYKDLDVIFGVELPGNEEFQV
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only