Learn More
FAM84B Mouse anti-Human, Clone: OTI4A4, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA501916S
Encompass_Preferred
Product Code. 17555511
  • € 242.00 / 30µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
FAM84B Monoclonal antibody specifically detects FAM84B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spécification
Spécification
FAM84B
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q96KN1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
157638
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI4A4
Unconjugated
FAM84B
BCMP101; BF642811; breast cancer membrane protein 101; breast cancer membrane-associated protein 101; D330050I23Rik; FAM84B; family with sequence similarity 84 member B; family with sequence similarity 84, member B; LRAT domain-containing 2; LRATD2; neurological/sensory 2; NSE2; Protein FAM84B; Protein LRATD2; Protein NSE2; RGD1562236
Full length human recombinant protein of human FAM84B produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.