Learn More
FAM98B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen FAM98B
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30227180
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-37896-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30229292
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-37896-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
FAM98B Polyclonal antibody specifically detects FAM98B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
FAM98B
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
family with sequence similarity 98, member B, FLJ38426
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-225 of human FAM98B (NP_775882.2).,, Sequence:, MRGPEPGPQPTMEGDVLDTLEALGYKGPLLEEQALTKAAEGGLSSPEFSELCIWLGSQIKSLCNLEESITSAGRDDLESFQLEISGFLKEMACPYSVLISGDIKDRLKKKEDCLKLLLFLSTELQASQILQNKKHKNSQLDKNSEVYQEVQAMFDTLGIPKSTTSDIPHMLNQVESKVKDILSKVQKNHVGKPLLKMDLNSEQAEQLERINDALSCEYECRRRML
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
283742
IgG
Affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.