missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM9B Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98161JF549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FAM9B Polyclonal antibody specifically detects FAM9B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| FAM9B | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 171483 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 549 | |
| family with sequence similarity 9, member B, FLJ40182 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FAM9B fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido