Få mere at vide
Få mere at vide
Famotidine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Famotidine |
| CAS | 76824-35-6 |
| Analyte or Component Names | Famotidine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H15 N7 O2 S3 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-propanimidamide, 3-[(2-Diaminomethyleneaminothiazol-4-yl)methylthio]-N-sulfamoylpropionamidine, Agufam, Amfamox, Antodine, Apo-Famotidine, Apogastine, Bestidine, Brolin, Cepal, Dibrit 40, Digervin, Dispromil, Dispronil, Durater, Facid, Fadin, Fadine, Fadyn, Fagastine, Famo, FamoABZ, Famocid, Famodar, Famodil, Famodin, Famodine, Famogard, Famogast, Famonerton, Famopsin, Famos, Famosan, Famostagine-D, Famotal, Famotep, Famotidine, Famotin, Famotine, Famowal, Famox, Famoxal, Fanosin, Fanox, Farmotex, Fenox, Fibonel, Fudone, Fuweidin, Ganor, Ganor mite, Gaster, Gastridin, Gastrion, Gastro, Gastrodomina, Gastropen, H 2 Bloc, Ifada, Kemofam, Lecedil, Logos, MK 208, Mosul, Motiax, Muclox, N-(Aminosulfonyl)-3-[[[2-[(diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide, Nevofam, Nulcerin, Panalba, Pepcid, Pepcid AC, Pepcid PM, Pepcidin, Pepcidin Rapitab, Pepcidina, Pepcidine, Pepdif, Pepdine, Pepdul, Pepdul mite, Pepfamin, Peptan, Peptifam, Pepzan, Purifam, Quamatel, Quamtel, Restadin, Rogasti, Sedanium R, Supertidine, Tamin, Topcid, Ulcatif, Ulcedine, Ulceran, Ulcetrax, Ulcidine, Ulcofam, Ulfagel, Ulfam, Ulfamid, Ulfinol, Ulped, Ulped AR, Weimok, YM 11170 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | NC(=Nc1nc(CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?