missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAT1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-32274AF532
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
FAT1 Polyclonal antibody specifically detects FAT1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| FAT1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| FAT tumor suppressor 1, FAT tumor suppressor homolog 1 (Drosophila) | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 4450 to 4500 of human FAT Tumor Suppressor Homolog 1 using the numbering given in entry NP_005236.2 (GeneID 2195). | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 2195 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto