Learn More
FATE1 Monoclonal Antibody (OTI6F10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
Antigen FATE1
Clone OTI6F10
Concentration 1 mg/mL
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17573392
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA505215S
30 μL
€ 242.00
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
17553392
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA505215
100 μL
€ 540.87
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
FATE1 Monoclonal antibody specifically detects FATE1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Specifications
Specifications
FATE1
1 mg/mL
Unconjugated
Mouse
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI6F10
Monoclonal
Liquid
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt