Learn More
WDR92 Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA809516S
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17541834
  • € 242.00 / 30µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
WDR92 Monoclonal antibody specifically detects WDR92 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
WDR92
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9NP64
Mouse
Affinity chromatography
RUO
51538
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2b
Western Blot
OTI4B5
Unconjugated
ZCCHC17
AI553587; HZGJ; monad; RGD1563863; testicular secretory protein Li 67; WD repeat domain 92; WD repeat-containing protein 92; WD repeat-containing protein Monad; Wdr92
Full length human recombinant protein of human ZCCHC17 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato