missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FBXW9 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97608AF350
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
FBXW9 Polyclonal specifically detects FBXW9 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| FBXW9 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| F-box and WD repeat domain containing 9, F-box and WD-40 domain protein 9, F-box and WD-40 domain-containing protein 9, F-box and WD-40 repeat containing protein 9, specificity factor for SCF ubiquitin ligase | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FBXW9 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 84261 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering