missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc epsilon RI alpha Antibody (773735), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB66781CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fc epsilon RI alpha Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| Fc epsilon RI alpha | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| FCE1A;fcepsilonri;FCER1A;FcERI;Fcr-5 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fc epsilon RI alpha , Val26-Gln205, Accession # P12319 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 773735 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu