Learn More
Fc epsilon RI alpha Antibody (Mar-1) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 250.00 - € 666.75
Specifications
Antigen Fc epsilon RI alpha
Clone 2024-03-01 00:00:00
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18646107
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-09005-0.025mg
0.025 mg
€ 250.00
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18659667
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-09005-0.2mg
0.2 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 705.00
€ 666.75 / 0.20mg
Save € 38.25
5% Off
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Fc epsilon RI alpha Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
Fc epsilon RI alpha
1 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
PBS
FceR1 alpha
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
2024-03-01 00:00:00
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse
FCE1A;fcepsilonri;FCER1A;FcERI;Fcr-5
IgG λ