missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RI/CD64 Antibody (290322), DyLight 680, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB20741Y
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
Fc gamma RI/CD64 Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| Fc gamma RI/CD64 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 290322 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD64 antigen, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FcRI, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I | |
| NS0-derived recombinant mouse Fc gamma RI extracellular domain, Glu25-Pro297, Accession # P26151 | |
| 0.1 mL | |
| CD Markers, Immunology | |
| 2209 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering