Learn More
Fc gamma RI/CD64 Antibody (H22), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-81098PE
Código de producto. 18392341
  • € 642.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Fc gamma RI/CD64 Monoclonal specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fc gamma RI/CD64
Monoclonal
PE
PBS
FCGR1A
This recombinant antibody was prepared by cloning the single chain fragment (scFv) derived from the murine anti-human Fc gamma RI/CD64 mAb m22 into the bacterial expression vector pBM1.1, and fusing it to a deletion mutant of Pseudomonas exotoxin A.
0.1 mL
Primary
This immunotoxin is specific for human Fc gamma RI/CD64, and specifically an epitope outside the Fc binding domain. The binding activity of the VH/VL antibody format was unaffected by fusion of the m22(scFv) coding regions to the truncated ETA coding sequences
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Flow Cytometry
H22
Flow Cytometry
CD64 antigen, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FcRI, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I
Rabbit
Protein A purified
RUO
2209
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado