missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RII/CD32 Antibody (KB61), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50405APC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Fc gamma RII/CD32 Monoclonal specifically detects Fc gamma RII/CD32 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
| Fc gamma RII/CD32 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| FCGR2B | |
| Hairy cell leukaemia cells | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 2213 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| KB61 | |
| Flow Cytometry | |
| CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto