Learn More
Fc gamma RIIA/CD32a Antibody (OTI9G5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-70709CL1
Product Code. 30153674
  • € 1220.00 / 0.10mL
Description
Fc gamma RIIA/CD32a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIA/CD32a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Fc gamma RIIA/CD32a
Monoclonal
CoraFluor 1
CD32 antigen, CD32A, CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor for (CD32), FCG2, Fc-gamma RII-a, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A1, FcRII-a, IGFR2MGC30032, IgG Fc receptor II-a, Immunoglobulin G Fc receptor II, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a
Full length human recombinant protein of human FCGR2A (NP_067674) produced in HEK293T cell.
0.1 mL
Immunology
2212
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
OTI9G5
PBS
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato