missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FcgR4/CD16-2 Antibody (011), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeskrivning
FcgR4/CD16-2 Monoclonal antibody specifically detects FcgR4/CD16-2 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 011 |
| Conjugate | mFluor Violet 610 SE |
| Primary or Secondary | Primary |
| Target Species | Mouse |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?