Få mere at vide
FCRL3/FcRH3 Antibody (546828) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB3126JF525
Produktkode 30174463
  • € 650.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
FCRL3/FcRH3 Monoclonal antibody specifically detects FCRL3/FcRH3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
FCRL3/FcRH3
Monoclonal
Janelia Fluor 525
CD307c, Fc receptor homolog 3, Fc receptor-like 3, Fc receptor-like protein 3, FCRH3, fcR-like protein 3, hIFGP3, IFGP3, immunoglobulin superfamily receptor translocation associated protein 3, IRTA3, SPAP2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FCRL3/FcRH3, Arg14-Arg569, Accession # Q96P31
0.1 mL
B Cell Development and Differentiation Markers
115352
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, CyTOF
546828
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.