Learn More
Invitrogen™ FCRL4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA599865
Product Code. 16614115
  • € 502.00 / 100µL
Description
Antibody detects endogenous levels of total FCRL4.
This gene encodes a member of the immunoglobulin receptor superfamily and is one of several Fc receptor-like glycoproteins clustered on the long arm of chromosome 1. The encoded protein has four extracellular C2-type immunoglobulin domains, a transmembrane domain and a cytoplasmic domain that contains three immune-receptor tyrosine-based inhibitory motifs. This protein may play a role in the function of memory B-cells in the epithelia. Aberrations in the chromosomal region encoding this gene are associated with non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FCRL4
Polyclonal
Unconjugated
FCRL4
CD307d; fc receptor homolog 4; Fc receptor like 4; Fc receptor-like 4; Fc receptor-like protein 4; FcRH4; FCRL4; FcR-like protein 4; hIFGP2; IFGP family protein 2; IFGP2; IGFP2; immune receptor translocation-associated protein 1; immunoglobulin superfamily Fc receptor, gp42; immunoglobulin superfamily receptor translocation associated 1; IRTA1; MGC150522; MGC150523
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
83417
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q96PJ5
FCRL4
A synthesized peptide derived from human FCRL4(Accession Q96PJ5), corresponding to amino acid residues T479-S515.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt