missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ FDX1L Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-30736IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FDX1L Polyclonal antibody specifically detects FDX1L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| FDX1L | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 112812 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 755 | |
| ferredoxin 1-like, Ferredoxin-1-like protein, MGC19604, MGC74760, mitochondrial | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FDX1L fragment | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur