Learn More
Cylindrospermopsin solution, 10 μg/mL in water, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Glass Bottle |
| CAS | 143545-90-8 |
| Physical Form | Liquid |
| Industry Type | Cyanobacterial Toxins |
| Quantity | 1 mL |
| Grade | Analytical Standard |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering