Learn More
FGF acidic/FGF1 Antibody (S05-6A4), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-19634-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FGF acidic/FGF1 Monoclonal antibody specifically detects FGF acidic/FGF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| FGF acidic/FGF1 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S05-6A4 | |
| Unconjugated | |
| AFGF, alpha, ECGF, ECGFB, ECGF-betaAcidic fibroblast growth factor, endothelial cell growth factor, beta, FGFABeta-endothelial cell growth factor, FGF-alpha, fibroblast growth factor 1 (acidic), GLIO703, HBGF1, HBGF-1, heparin-binding growth factor 1 | |
| Recombinant protein of human FGF acidic/FGF1 (Uniprot # P05230) | |
| 50 μg | |
| Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer, Stem Cell Markers | |
| 2246 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido