missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-17A Mouse anti-Human, Clone: OTI4A12, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA814599S
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
IL-17A Monoclonal antibody specifically detects IL-17A in Human samples. It is validated for ELISATekniske data
| IL-17A | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q16552 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 3605 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA | |
| OTI4A12 | |
| Unconjugated | |
| IL17A | |
| Ctla8; CTLA-8; cytokine; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8; il 17; Il17; IL-17; IL17A; IL-17a; ILN; Interleukin; interleukin 17; interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8); interleukin 17 precursor; interleukin 17A; interleukin-17; Interleukin17A; interleukin-17A; R-IL-17-A | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 24-155 of human IL-17A (NP_002181) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion