Learn More
FGFR3 Antibody (136334), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB766PECY7
Product Code. 30032179
  • € 730.00 / 0.10mL
Description
FGFR3 Monoclonal antibody specifically detects FGFR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FGFR3
Monoclonal
PE-Cyanine7
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
136334
Flow Cytometry
EC 2.7.10, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4thanatophoric dwarfism
Pool of NS0-derived recombinant human FGF R3 alpha (IIIb) and Sf21-derived FGF R3 alpha (IIIc)
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase
2261
Store at 4C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado