Learn More
FGG Monoclonal Antibody (OTI4B8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA507156S
This item is not returnable.
View return policy
Description
FGG Monoclonal antibody specifically detects FGG in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| FGG | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P02679, P02680, P12800, Q8VCM7 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2266, 24367, 475474, 99571 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4B8 | |
| Unconjugated | |
| Fgg | |
| 3010002H13Rik; AI256424; FGG; fibg; fibrinogen; fibrinogen gamma chain; Fibrinogen gamma-B chain; fibrinogen gamma-chain; fibrinogen, gamma polypeptide; gamma'; gamma-fibrinogen; PRO2061; testicular tissue protein Li 70; Unknown (protein for MGC:127951) | |
| Full length human recombinant protein of human FGG produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur