Learn More
FGG Mouse anti-Human, Clone: OTI4G2, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies CF507154
Encompass_Preferred
Product Code. 17665651
  • € 750.20 / 100µg
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
The protein encoded by this gene is the gamma component of fibrinogen, a blood-borne glycoprotein comprised of three pairs of nonidentical polypeptide chains. Following vascular injury, fibrinogen is cleaved by thrombin to form fibrin which is the most abundant component of blood clots. In addition, various cleavage products of fibrinogen and fibrin regulate cell adhesion and spreading, display vasoconstrictor and chemotactic activities, and are mitogens for several cell types. Mutations in this gene lead to several disorders, including dysfibrinogenemia, hypofibrinogenemia and thrombophilia. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.
Specifications
Specifications
FGG
Monoclonal
Unconjugated
FGG
fibrinogen gamma chain
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
2266
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
OTI4G2
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
P02679
FGG
Full length human recombit protein of human FGG produced in HEK293T cell.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Certificates
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt