Learn More
Invitrogen™ Fibrinogen Beta Chain Monoclonal Antibody (2#)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA541586
 View more versions of this product
Product Code. 17857102
  • € 476.00 / 200µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Fibrinogen Beta Chain Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
FIBB is the beta component of fibrinogen, a blood-borne glycoprotein comprised of three pairs of nonidentical polypeptide chains. Following vascular injury, fibrinogen is cleaved by thrombin to form fibrin which is the most abundant component of blood clots. In addition, various cleavage products of fibrinogen and fibrin regulate cell adhesion and spreading, display vasoconstrictor and chemotactic activities, and are mitogens for several cell types. Mutations in its gene lead to several disorders, including afibrinogenemia, dysfibrinogenemia, hypodysfibrinogenemia and thrombotic tendency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Fibrinogen Beta Chain
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
P02675
Fgb
Recombinant protein Fibrinogen Beta Chain. The antigen corresponds to amino acid range 45-491 of the target protein.
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2#
Unconjugated
Fgb
2510049G14Rik; Ab1-181; Ab1-216; Ac1-581; B beta polypeptide; beta-fibrinogen; epididymis secretory sperm binding protein Li 78p; Fgb; fibrinogen; Fibrinogen beta chain; fibrinogen, B beta polypeptide; fibrinogen, beta polypeptide; Fibrinopeptide B; HEL-S-78p; Liver regeneration-related protein LRRG036/LRRG043/LRRG189; MGC104327; MGC120405
Mouse
Protein A/G
RUO
2244
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.