Learn More
Fibroblast Antibody (ER-TR7), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-64932C
Product Code. 18075044
  • € 575.00 / 0.10mL
Description
Fibroblast Monoclonal specifically detects Fibroblast in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Fibroblast
Monoclonal
DyLight 650
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Rat
0.1 mL
NB100-64932 recognizes ER-TR7, an antigen that is located in the cytoplasm of reticular fibroblasts and is a component of the extracellular matrix of lymphoid and non-lymphoid organs. The antigen recognized by clone ER-TR7 has not been identified but studies suggest that it is likely to be distinct from laminin, fibronectin, collagen types I-IV, heparin sulphate proteoglycan, entactin and nidogen. Clone ER-TR7 has been used to stain the microanatomy of various organs and also stains subendothelial deposits in atherosclerotic plaques.
Store at 4°C in the dark.
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
ER-TR7
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
reticular fibroblast
Isolated C3H thymic stromal cells
Primary
Mouse
IgG2a
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.