Learn More
Fibronectin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-31369
Código de producto. 18042624
  • € 600.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Fibronectin Polyclonal specifically detects Fibronectin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fibronectin
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.0) and 20% Glycerol with 0.025% Proclin 300
FN1
Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human Fibronectin. The exact sequence is proprietary.
Affinity Purified
RUO
Primary
Tested in human. Expected to cross react based on sequence identity: Mouse (92%), Chicken (88%), Rat (92%), Bovine (92%), Xenopus tropicalis (81%).
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0mg/mL
Western Blot 1:500-1:3000, ELISA 1:1000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen
CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF
Rabbit
263 kDa
100 μL
Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
2335
Human, Mouse
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only