Learn More
Fibulin-3/EFEMP1 Antibody (OTI1D9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-70700
Artikelnummer. 18148783
  • € 639.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Fibulin-3/EFEMP1 Monoclonal specifically detects Fibulin-3/EFEMP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fibulin-3/EFEMP1
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1:200-500, Flow Cytometry 1:100, CyTOF-ready
DHRD, EGF containing fibulin-like extracellular matrix protein 1, EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1, Extracellular protein S1-5, FBLN3DRAD, FBNLFLJ35535, FIBL-3, fibrillin-like, Fibrillin-like protein, Fibulin-3, MGC111353, MLVT, MTLV, S1-5
Mouse
52.7 kDa
100 μg
Primary
Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
OTI1D9
Unconjugated
Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
EFEMP1
Full length human recombinant protein of human EFEMP1(NP_004096) produced in HEK293T cell.
Affinity Purified
Vision
2202
Human, Mouse, Rat
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt