Learn More
FICOLL™, White Powder, MP Biomedicals™
Product Code. 11480182 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11480182 100 g 100g
11460182 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11480182 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0216000380
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 26873-85-8 | C15H27ClO12 | 434.819 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 26873-85-8
Molecular Formula C15H27ClO12
Molecular Weight (g/mol) 434.819
InChI Key IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC Name 2-(chloromethyl)oxirane;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Color White
Density up to 1.2g/mL
Quantity 100 g
Formula Weight ≈400,000
Physical Form Solid
Chemical Name or Material FICOLL™
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.