Learn More
FIGNL1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97167APC
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FIGNL1 Polyclonal antibody specifically detects FIGNL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| FIGNL1 | |
| PBS | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FIGNL1 fragment. | |
| Purified |
| Immunoprecipitation | |
| EC 3.6.4, EC 3.6.4.-, fidgetin-like 1, fidgetin-like protein 1 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering