Learn More
Filamin A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-90283-25ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18462812
  • € 369.00 / 25µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Filamin A Polyclonal specifically detects Filamin A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Filamin A
Polyclonal
Western Blot 0.04 - 0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
ABP-280DKFZp434P031, ABPX, actin binding protein 280, Actin-binding protein 280, Alpha-filamin, CVD1, EC 2.1.1.43, EC 6.3.4.4, Endothelial actin-binding protein, filamin A, alpha, filamin A, alpha (actin binding protein 280), Filamin-1, filamin-A, FLN, FLN1OPD, FLN-A, FMD, MNS, NHBP, Non-muscle filamin, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of human Filamin A antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FLNA
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VICVRFGGEHVPNSPFQVTALAGDQPSVQPPLRSQQLAPQYTYAQGGQQTWAPERPLVGVNGLDVTSLRPFDLVIPFTIKKGEITGEVRMPSGKVAQPTITDNKDGTVTVRYAPSEAGLHEMDIRYDNMHIPGSPLQFYVDYVNCGHVT
25 μL
Neuroscience
2316
Human, Mouse, Rat
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only