Learn More
FIP1/RCP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen FIP1/RCP
Dilution Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30228477
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-38599-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30232852
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-38599-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
FIP1/RCP Polyclonal antibody specifically detects FIP1/RCP in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
Specifica
FIP1/RCP
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
DKFZp686E2214, EC 3.2.1.28, EC 6.1.1.7, FLJ22524, FLJ22622, MGC78448, NOEL1A, RAB11 coupling protein, RAB11 family interacting protein 1 (class I), rab11 family-interacting protein 1, Rab11-FIP1, Rab-coupling protein, Rab-interacting recycling protein, RCPRab effector protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 330-540 of human FIP1/RCP (NP_079427.4).,, Sequence:, EAKGEIKDSSPSSSPSPKGFRKKHLFSSTENLAAGSWKEPAEGGGLSSDRQLSESSTKDSLKSMTLPSYRPAPLVSGDLRENMAPANSEATKEAKESKKPESRRSSLLSLMTGKKDVAKGSEGENPLTVPGREKEGMLMGVKPGEDASGPAEDLVRRSEKDTAAVVSRQGSSLNLFEDVQITEPEAEPESKSEPRPPISSPRAPQTRAVKP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
80223
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato