Learn More
Fisetin, MedChemExpress
Description
Fisetin is a natural flavonol found in many fruits and vegetables with various benefits, such as antioxidant, anticancer, neuroprotection effects.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Fisetin |
| CAS | 528-48-3 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H10O6 |
| Quantity | 500 mg |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (87.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.24 |
| Formula Weight | 286.24 |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?