Learn More
Fisherbrand™ Disposable Polypropylene Bouffant Caps
Single-use cap provides basic protection
Merk:  Fisherbrand™
Overige gegevens : Gewicht : 2.50000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401942
  • € 37.60 / 1000 stuks
Op voorraad 289
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Disposable
  • 14gsm polypropylene
  • Dia.: 21 in. (53.3cm)
  • Latex-free
  • White
Specificatie
Specificatie
Wit
Ja
Polypropyleen
21 inch (53.3 cm)
Video's
Documentation