missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TdB Labs AB FITC-Trehalose Green Fluorophore
Click to view available options
:
1 mg
Descripción
- Product Overview: FITC-trehalose is a fluorescein-labeled disaccharide offering green fluorescence (λabs 495 nm / λem 519 nm). It is designed for molecular tracking and uptake studies in cryopreservation research, autophagy studies, and sugar transport investigations, while maintaining trehalose's natural biological compatibility.
- Features:
- Green Fluorescence: Excitation at 495 nm and emission at 519 nm for easy detection.
- Natural Sugar Backbone: Trehalose supports biological relevance in transport and stabilization studies.
- Water-Soluble and Non-Toxic: Fully compatible with live-cell and in vivo models.
- Applications:
- Tracking sugar uptake in live cells.
- Cryopreservation and desiccation research.
- Studying autophagy and sugar transport pathways.
Especificaciones
Especificaciones
| Detection Method | Fluorescence |
| Format | Vial |
| Product Type | Reagent |
| Quantity | 1 mg |
| Form | Crystalline Powder |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido