Learn More
FIV gp95 Antibody (SU1-30), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-64378JF549
Product Code. 18736761
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
FIV gp95 Monoclonal antibody specifically detects FIV gp95 in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FIV gp95
Monoclonal
Janelia Fluor 549
Mouse
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot, Flow Cytometry
SU1-30
50mM Sodium Borate
Made to FIV gp95
0.125 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Product Suggestions
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.