Learn More
FKBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 11700-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16878953
  • € 145.00 / 20µL
Description
FKBP2 is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. This protein is a cis-trans prolyl isomerase that binds the immunosuppressants FK506 and rapamycin. It is thought to function as an ER chaperone and may also act as a component of membrane cytoskeletal scaffolds.
Specifications
Specifications
FKBP2
Polyclonal
Unconjugated
FKBP2
13 kDa FK506 binding protein, 13 kDa FKBP, FK506 binding protein 2, FK506 binding protein 2, 13kDa, FKBP 13, FKBP 2, FKBP13, FKBP2, Immunophilin FKBP13, PPIase, PPIase FKBP2, Rotamase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14227, 2286, 293702
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P26885, P45878
FKBP2
FKBP2 Fusion Protein Ag2255
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt