Läs mer
FKBPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 10060-1-AP-20UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16886203
  • € 145.00 / 20µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The protein encoded by this gene has similarity to the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. The encoded protein is thought to have a potential role in the induced radioresistance. Also it appears to have some involvement in the control of the cell cycle.
Specifikationer
Specifikationer
FKBPL
Polyclonal
Unconjugated
FKBPL
DIR1, FK506 binding protein like, FKBPL, NG7, WISP39
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
406168, 56299, 63943
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O35450, Q6MG81, Q9UIM3
Fkbpl
FKBPL Fusion Protein Ag0112
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.