Learn More
Liebherr™ FKV2643X Model Forced Air Refrigerator
Product Code. 13588870 Shop All Liebherr Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 L
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13588870
missing translation for 'mfr': Liebherr™ FKV 2643
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Type Forced-Air Refrigerator
Capacity (Metric) 250 L
Temperature Range 1°C to 15°C
Refrigerant R 600a
Door Style HardLine
Shelves 4
Display Digital, External
Color White
Control Type Mechanical
Includes 4 Shelves
Defrost Automatic
Model FKV2643X
Depth (Metric) Exterior 61 cm
Height (Metric) Exterior 125 cm
Width (Metric) Exterior 60 cm
Amperage 1 A
Voltage 220/240 V
Electrical Requirements 220 - 240 V 50 Hz 1 A
Frequency 50 Hz
Energy Usage 1.03kWh
Refrigeration System Voltage 220 to 240V
Weight (Metric) 57 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt