missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flagellin Antibody (06), Janelia Fluor™ 549 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-05967JF549
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Flagellin Monoclonal antibody specifically detects Flagellin in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
| Flagellin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 06 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes Flagellin (YP_013330.1; Met1-Ser287). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto