Learn More
Novus Biologicals™ FLJ46536 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
Förpackningsstorlek
0.1mL
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Target | FLJ46536 |
| Synonym | FLJ46536, RUN and FYVE domain containing 4, RUN and FYVE domain-containing protein 4 |
| Gene Symbol | RUFY4 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion