Learn More
Descrizione
Antibody detects endogenous levels of total ESA.
Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. This gene encodes a caveolae-associated, integral membrane protein, which is thought to function in neuronal signaling.
Specifica
Specifica
| Antigen | Flotillin 2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | FLOT2 |
| Gene Accession No. | Q14254, Q60634, Q9Z2S9 |
| Gene Alias | AI573412; ECS1; ECS-1; epidermal surface antigen; ESA; ESA1; FLOT2; flotillin 2; Flotillin 2 (epidermal surface antigen 1); flotillin-2; M17S1; membrane component chromosome 17 surface marker 1; Membrane component chromosome 17 surface marker 1 homolog; membrane component, chromosome 17, surface marker 1 (35kD protein identified by monoclonal antibody ECS-1); OTTHUMP00000163513; Reg1; REG-1; Reggie-1; reggie1-1; reggie-2 |
| Gene Symbols | FLOT2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?