Learn More
Fluorescein Antibody (4-4-20 (enhanced)), DyLight 488 - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52638G
Product Code. 18741400
  • € 608.00 / 0.10mL
Description
Fluorescein Monoclonal antibody specifically detects Fluorescein in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Control, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Fluorescein
Monoclonal
DyLight 488
FITC, fluorescein isothyocianate
Fluorescein I-bovine serum albumin (FlI-BSA).
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Western Blot, Flow Cytometry, Control, CyTOF
4-4-20 (enhanced)
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Non-species specific
Purified
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.