Learn More
FLVCR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 26841-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16875185
  • € 410.00 / 150µL
Description
This gene encodes a member of the major facilitator superfamily of transporter proteins. The encoded protein is a heme transporter that may play a critical role in erythropoiesis by protecting developing erythroid cells from heme toxicity. This gene may play a role in posterior column ataxia with retinitis pigmentosa and the hematological disorder Diamond-Blackfan syndrome.
Specifications
Specifications
FLVCR1
Polyclonal
Unconjugated
FLVCR1
FLVCR, FLVCR1, hFLVCR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
226844, 28982
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B2RXV4, Q9Y5Y0
FLVCR1
FLVCR1 Fusion Protein Ag25220
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado