Learn More
Abnova™ FMO1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Description
- Sequence: MAKRVAIVGAGVSGLASIKCCLEEGLEPTCFERSDDLGGLWRFTEHVEEGRASLYKSVVSNSCKEMSCYSDFPFPEDYPNYVPNSQFLEYLKMYANHFDLLKHIQFKTKVCSVTKCSDSAVSGQWEVVTMHEEKQESAIFDAVMVCTGFLTNPYLPLDSFPGINAFKGQYFHSRQYKHPDIFKDKRVLVIGMGNSGTDIAVEASHLAEKVFLSTTGGGWVISRIFDSGYPWDMVFMTRFQNMLRNSLPTPIVTWLMERKINNWLNHANYGLIPEDRTQLKEFVLNDELPGRIITGKVFIRPSIKEVKENSVIFNNTSKEEPIDIIVFATGYTFAFPFLDESVVKVEDGQASLYKYIFPAHLQKPTLAIIGLIKPLGSMIPTGETQARWAVRVLKGVNKLPPPSVMIEEINARKENKPSWFGLCYCKALQSDYITYIDELLTYINAKPNLFSMLLTDPHLALTVFFGPCSPYQFRLTGPGKWEGARNAIMTQWDRTFKVIKARVVQESPSPFESFLKVFSFLALLVAIFLIFL
Specifications
Specifications
| Accession Number | AAH47129 |
| Gene ID (Entrez) | 2326 |
| Name | flavin containing monooxygenase 1 |
| Preparation Method | Wheat germ expression system |
| Quality Control Testing | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantity | 10 μg |
| Storage Requirements | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Symbol | FMO1 |
| Species | Wheat Germ (in vitro) |
| Protein Tag | GST |
| Show More |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido