Learn More
Fmoc-nh2, TRC
Product Code. 30397599
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30397599 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30397599 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF648510100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Fmoc-nh2
CAS 84418-43-9
Molecular Formula C15H13NO2
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H13NO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2,(H2,16,17)
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
IUPAC Name (9H-fluoren-9-yl)methyl carbamate
Molecular Weight (g/mol) 239.27
Formula Weight 239.0946