Learn More
Invitrogen™ FMRP Monoclonal Antibody (6A15)
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA536292
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17156468
  • € 666.00 / 50µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MA1-5771 detects FMR1 in drosophila samples (does not cross react with human). Western blot detects a band of approximately 85kDa (predicted molecular weight: 82kDa).
FMR1 binds RNA and is associated with polysomes. The protein may be involved in mRNA trafficking from the nucleus to the cytoplasm. A trinucleotide repeat in the 5' UTR is normally found at 6-53 copies, but an expansion to 55-230 repeats is the cause of fragile X syndrome. Expansion of the trinucleotide repeat may also cause one form of premature ovarian failure. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms and which are located in different cellular locations have been described for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
FMRP
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9NFU0
FMR1
His-dFMR1 fusion protein (Drosophila melanogaster) (C-terminal 580aa) (aa 580-684).
50 μL
Primary
Drosophila
Antibody
IgG1
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
6A15
Unconjugated
FMR1
AT24755; BcDNA:GM08679; cg 6203 gene product from transcript cg6203-rc; cg6203; CG6203-PA; CG6203-PB; CG6203-PC; CG6203-PD; CG6203-PE; CG6203-PF; CG6203-PG; CG6203-PH; CG6203-PI; CG6203-PJ; CG6203-PK; dFMR; DFmr1; dFmrp; dfxr; dfxr1; dFXRP; Dmel\CG6203; Dmel_CG6203; dmfr1; drosophila fragile X mental retardation protein; EP(3)3517; FMR; FMR1; Fmr-1; Fmr1-PA; Fmr1-PB; Fmr1-PC; Fmr1-PD; Fmr1-PE; Fmr1-PF; Fmr1-PG; Fmr1-PH; Fmr1-PI; Fmr1-PJ; Fmr1-PK; FMRP; FMRP translational regulator 1; fragile X; fragile X mental retardation; fragile X mental retardation 1; fragile X mental retardation gene; fragile X mental retardation protein; fragile X mental retardation protein 1; Fragile X mental retardation protein 1 homolog; fragile X mental retardation related 1; fragile X mental retardation syndrome 1; fragile X mental retardation syndrome 1 homolog; Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1; fragile X mental retardation-1 protein; fragile X protein; fragile x related; fragile X related protein; fragile X retardation 1 protein; fragile X-related; fragile-X; Fragile-X mental retardation 1; Fragile-X mental retardation protein; Fragile-X-related; FRAXA; FXR; MGC87458; POF; POF1; protein FMR-1; ragile X mental retardation protein; synaptic functional regulator FMR1
Mouse
Protein A
RUO
37528
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado