Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Tuberculin' Glass and Metal Syringe with Luer-Lock Tip
Artikelnummer. 10663731
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (Metric):
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (Metric) unitSize
10663731 1 mL Each
10269571 0.5 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10663731 Leverandør Poulten & Graf GmbH Leverandørnr. 7 26419
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Tuberculin Glass and Metal Syringe with Luer-Lock Tip is used to measure and dispense fluids.
  • With Luer-lock tip
  • With steel piston
  • Interchangable
  • For technical use only
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Material Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Nickel-plated Brass (Tip), Steel (Plunger)
Color Clear
Description Glass and Metal Syringe, model Tuberculin, with Luer-Lock tip
Latex Free Yes
Product Type Glass and Metal Syringe
Disposable Reusable
Graduations Amber
Model Glass and Metal Syringe
Quantity 1
Volume (Metric) 1 mL
Connection Type Luer Lock
Graduated Yes
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.