Få mere at vide
Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Tuberculin' Glass and Metal Syringe with Luer-Lock Tip
Beskrivelse
- With Luer-lock tip
- With steel piston
- Interchangable
- For technical use only
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Nickel-plated Brass (Tip), Steel (Plunger) |
| Color | Clear |
| Description | Glass and Metal Syringe, model Tuberculin, with Luer-Lock tip |
| Latex Free | Yes |
| Product Type | Glass and Metal Syringe |
| Disposable | Reusable |
| Graduations | Amber |
| Model | Glass and Metal Syringe |
| Quantity | 1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?